Tisk…
Pipety dělená, s bezpečnostní baničkou, Qualicolor, Color Code
Dodavatel: VTR Glass
1000-07S 1000-08S 1000-10S 1000-11S 1000-16S 1000-09S 1000-12S 1000-17S 632100100019 1000-20S 1000-21S 1000-22S
VTRA1000-07SEA 76.1 CZK
VTRA1000-07S VTRA1000-08S VTRA1000-10S VTRA1000-11S VTRA1000-16S VTRA1000-09S VTRA1000-12S VTRA1000-17S VTRA632100100019 VTRA1000-20S VTRA1000-21S VTRA1000-22S
Pipety dělená, s bezpečnostní baničkou, Qualicolor, Color Code
Pipety Pipety graduované
Sodbo-draselné sklo, class B.
  • Kalibrováno na výtok, celý objem
  • Nelze autoklávovat při 121 °C
Certifikace: DIN 12696, ISO 835