Tisk…
Rukavice, nitrilové, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
97610 97611 97612 97613 97614
112-4862EA 731 CZK
112-4862 112-4863 112-4864 112-4865 112-4866
Rukavice, nitrilové, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Rukavice
Tyto rukavice poskytují ochranu v oblasti 'life science' a farmaceutickém prostředí. Bez obsahu latexu a silikonu, antistatické bezpečnostní rukavice poskytují pohodlí a jistotu, která je potřebná ve výzkumných laboratořích. Syntetický nitrilový polymer (akrylonitril butadien) je vysoce voděodolný s malým rizikem děr, po nasazení tyto rukavice rozptýlí statický výboj a snižují jakékoliv riziko spjaté s přecitlivělostí na latex nebo silikon, pomáhají udržet ruce zdravé a chráněné při bezkontaminačním výzkumu.
  • velmi dobrá ochrana, čistota a kvalita
  • prodloužená délka manžety pro zvýšenou ochranu
  • silnější a tenčí než latex, s lepší ochranou proti širokému rozpětí chemikálií, včetně cytostatik
  • textura na konečcích prstů zlepšuje úchop a citlivost
  • rolovaná manžeta zvyšuje pevnost
  • obouruké a jednorázové pro rychlé nasazení, sundání a recyklaci
  • neobsahují přírodní latex ani silikon, snižují potenciál pro rukavice TYPE I , které jsou spojené s reakcí přecitlivělosti
Rukavice jsou ideální pro použití ve vysoce rizikových aplikacích "life science", biomedicínském výzkumu, forézní vědě a nesterilní výrobě léků. Poskytují nejvyšší úroveň ochrany ve škále rukavic Kimtech™, mají schválený kontant s potravinami a poskytují ochranu proti chemickým postřikům a mikroorganismům. Jsou také odolné virům dle ISO16604.
Certifikace: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0,65
Food contact approved.