Tisk…
Pipety nedělené, s bezpečnostní baničkou, QUALICOLOR, COLOR CODE, jednou značka, třída B
Dodavatel: VTR Glass
632100250002 2500-04S 2500-06S 632100250008 632100250013 2500-15S 632100250016 632100250017 2500-18S 2500-25S 2500-26S 2500-19S 2500-22S 632433331117
VTRA632100250002EA 125 CZK
VTRA632100250002 VTRA2500-04S VTRA2500-06S VTRA632100250008 VTRA632100250013 VTRA2500-15S VTRA632100250016 VTRA632100250017 VTRA2500-18S VTRA2500-25S VTRA2500-26S VTRA2500-19S VTRA2500-22S TNOS632433331117
Pipety nedělené, s bezpečnostní baničkou, QUALICOLOR, COLOR CODE, jednou značka, třída B
Pipety Pipety nedělené
Sodnovápenaté sklo.
  • Rozšířené forma
  • Nelze autoklávovat při 121 °C
Certifikace: DIN 12690, ISO 648