Tisk…
Kyselina sírová 0.5 mol/l (1 N) vodný roztok USP Test Solution (TS) 34
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
85376.180EA 649 CZK
85376.180 85376.260
Kyselina sírová 0.5 mol/l (1 N) vodný roztok USP Test Solution (TS) 34
Kyselina sírová
Ready to use test solutions (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Vzorec: H₂SO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 0
UN: 3264
ADR: 8,III