Tisk…
Stolní turbidimetr řady TL23
Dodavatel: Hach
LPV4449900210 LPV4449900120 LPV4449900310 LPV44499.00320
705-0982EA 171470 CZK
705-0982 705-0983 705-0984 705-1176
Stolní turbidimetr řady TL23
Zákalometry
Wolframové nebo LED světelné zdroje, stejně jako osvědčená optika, činí tyto přístroje spolehlivějšími pro poskytování přesných a stabilních měření.
  • Vylepšený a intuitivní design s řízenou kalibrací a ověřováním
  • USB port pro export dat a identifikaci vzorků
  • Technologie poměru, která pomáhá překonat interferenci od barev a velkých částic
  • Barevný dotykový LCD s příkazy
  • 90° detektor
Určeno pro jednoduché použití v náročných aplikacích farmaceutického, kosmetického, potravinářského, chemického a petrochemického průmyslu.
Certifikace: US EPA 180.1 nebo ISO 7027
Informace o dodávce: Obsahuje silikonový olej, hadřík, sestavu filtrů USEPA, kyvety na vzorky (30 ml) s uzávěry, standardizační sadu Gelex pro sekundární turbiditu, kalibrační sadu StablCal®, napájecí zdroj, napájecí kabel a protiprachový kryt.