Tisk…
Odměrné baňky, třída A, bílé značky
Dodavatel: GLASSCO
130.202.01A 130.202.03A 130.202.04A 130.202.05A 130.202.06A 130.202.07A 130.202.08A 130.202.09A 130.202.10A 130.202.11A 130.202.02AB
GLAS130.202.01AEA 227 CZK
GLAS130.202.01A GLAS130.202.03A GLAS130.202.04A GLAS130.202.05A GLAS130.202.06A GLAS130.202.07A GLAS130.202.08A GLAS130.202.09A GLAS130.202.10A GLAS130.202.11A GLAS130.202.02AB
Odměrné baňky, třída A, bílé značky
Baňky Baňky odměrné
Borosilikátové sklo, třída 3.3, čiré, S PE zátka
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Nízký tepelné roztažnosti zaručuje poměrně vysokou odolnost na teplotní změny
  • S číslem šarže a certifikát shody
  • Autoklávovatelná při 121 °C
Jantarová barva pro ochranu látek citlivých na světlo.
Certifikace: Podle normy DIN 12664 a ISO 1042.