Tisk…
Baňka odměrná, třída přesnosti A, modré promoce
Dodavatel: GLASSCO
129.202.01 129.202.02 129.202.03 129.202.04 129.202.05 129.202.06 129.202.07 129.202.08 129.202.09 129.202.10 129.202.02A
GLAS129.202.01EA 129 CZK
GLAS129.202.01 GLAS129.202.02 GLAS129.202.03 GLAS129.202.04 GLAS129.202.05 GLAS129.202.06 GLAS129.202.07 GLAS129.202.08 GLAS129.202.09 GLAS129.202.10 GLAS129.202.02A
Baňka odměrná, třída přesnosti A, modré promoce
Baňky Baňky odměrné
Borosilikátové sklo, třída 3.3, čiré, s PE zátkou.
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Nízký tepelné roztažnosti zaručuje poměrně vysokou odolnost na teplotní změny
  • Autoklávovatelná při 121 °C
Certifikace: Podle normy DIN 12664 a ISO 1042.