Tisk…
Baňka odměrná, třída přesnosti A
Dodavatel: GLASSCO
130.234.01 130.234.02 130.234.04 130.234.05 130.234.08 130.234.09 130.234.10 130.234.11 130.234.12 130.234.13
GLAS130.234.01EA 226 CZK
GLAS130.234.01 GLAS130.234.02 GLAS130.234.04 GLAS130.234.05 GLAS130.234.08 GLAS130.234.09 GLAS130.234.10 GLAS130.234.11 GLAS130.234.12 GLAS130.234.13
Baňka odměrná, třída přesnosti A
Baňky Baňky odměrné
Borosilikátové sklo, třída 3.3, čiré, S skleněnou dutou zátkou.
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Nízký tepelné roztažnosti zaručuje poměrně vysokou odolnost na teplotní změny
  • S číslem šarže a certifikát shody
Certifikace: Podle normy DIN 12664 a ISO 1042.