Tisk…
Krémový butyrometr, Köhler- Funkeho metoda, VTR glass, s.r.o.
Dodavatel: Kavalier
632438112000 632438112020 632438114000 632438114020 632438115500 632438115520
VTRB632438112000EA 0 CZK
VTRB632438112000 VTRB632438112020 VTRB632438114000 VTRB632438114020 VTRB632438115500 VTRB632438115520
Krémový butyrometr, Köhler- Funkeho metoda, VTR glass, s.r.o.
Butyrometry
Podle Köhler-Funkovy metody.
  • vyrobeno z borosilikátové skloviny
  • kalibrovaný butyrometr pro stanovení obsahu tuků ve smetaně