Tisk…
Butyrometr dle van Gulika, na sýr
Dodavatel: Kavalier
632438202000 632438202020 632438204000 632438204020
VTRB632438202000EA 0 CZK
VTRB632438202000 VTRB632438202020 VTRB632438204000 VTRB632438204020
Butyrometr dle van Gulika, na sýr
Butyrometry
Podle Van Gulikovy metody.
  • vyrobený z borosilikátové skloviny
  • kalibrovaný butyrometr pro stanovení obsahu tuků v sýru
  • autoklávovatelný při 121 °C