Tisk…
VWR® Traceable®, Teploměry memory loc USB, pro ledničky/mrazáky, se záznamníkem teploty
Dodavatel: VWR Collection
620-2442EA 10680 CZK
620-2442 620-2443
VWR® Traceable®, Teploměry memory loc USB, pro ledničky/mrazáky, se záznamníkem teploty
Teploměry Teploměry digitální
Teploměr pro záznam dat s uživatelsky definovanými časovými intervaly. Ideální pro monitorování teplot v chladničkách, mrazničkách, vodních lázních, topných blocích a inkubátorech.
  • Uživatelsky definovaný interval záznamu dat od 1 pozorování/minutu do 1 pozorování/24 hodin
  • Pohyblivá paměťová struktura, udržuje posledních 1 000 000 teplotních pozorování
  • Inteligentní alarm obsahuje vizuální/zvukový alarm, který pokračuje v alarmu, i když se jednotka vrátí do stavu bez alarmu
  • Ukládá až 10 jedinečných poplachových událostí
  • Bezproblémové načítání dat – jednotka může zůstat v provozu při stahování a analýze dat
  • Stavové indikátory: Slabá baterie, plná paměť, přenos dat USB a aktivní stav alarmu
  • Zaznamenaná data (soubor CSV) pro přenos z teploměru do PC nebo Mac pomocí USB flash disku (není součástí dodávky)
  • Plastové pouzdro ABS odolné proti nárazu a chemikáliím
Certifikace: CE značení Splňuje aktuální požadavky Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ohledně skladování a monitorování vakcín. S certifikátem o sledovatelnosti Traceable® podle norem NIST.
Informace o dodávce: Dodáváno s platinovými snímači RTD, s nerezovou (316) sondou (sondami), stojánkem, suchým zipem VELCRO®, magnetickými páskami, upevněním na stěnu, certifikátem Traceable® a s bateriemi.