Tisk…
VWR®, Pipety vícekanálové, elektronické, nastavitelný objem
Dodavatel: VWR Collection
613-5419EA 31730 CZK
613-5419 613-5420 613-5421 613-5422 613-5423 613-5424 613-5425 613-5426 613-5782 613-5783
VWR®, Pipety vícekanálové, elektronické, nastavitelný objem
Pipety Micropipettes
Tyto pipety v sobě kombinují vynikající přesnost, preciznost a robustnost s pokročilým ergonomickým designem.
  • Snadné použití: Pouze dvě tlačítka a pět pipetovacích režimů; umožňuje snadné programování jednou rukou a rychlé spuštění pipetovacího cyklu
  • Režim CUSTOM (VLASTNÍ): Uživatelé mohou rychle a snadno vytvářet specifické protokoly díky softwaru VWR® Protocol Builder software
  • Pokročilá ergonomie: Lehké a dokonale vyvážené pipety, které nevyžadují prakticky žádnou sílu a významně snižují možnost poškození zdraví v důsledku opakovaného přepětí (RSI)
  • Pohodlně sedí v levé i pravé ruce a umožňují otáčení hadičky o 360°
  • Plně motorizovaný pístový pohon: Pro rovnoměrné a pravidelné dodávání vzorku v každém kanálu
  • Držáky špiček jsou navrženy pro bezpečné nasazování a snadné uvolnění díky zakřivenému tvaru ejektoru
  • Pipety lze používat i při nabíjení bez omezení výkonu
Pipety vícekanálové, elektronické, s nastavitelným objemem Nevyžadují prakticky žádnou sílu k nasávání a dávkování vzorků a významně snižují možnost pracovních úrazů souvisejících s opakovaným namáháním (RSI) při rutinní práci.
Pipetovací režimy: Pipetovací režimy: PIPET (standardní režim), REVERSE, REPETITIVE, MIX a CUSTOM.
Informace pro objednávání: každá pipeta je dodávána s jednou lithium-iontovou baterií, USB napájením (5 V), nástavcem odhazovače špiček (pouze pro modely 10 µl), prohlášením o shodě a stručnou příručkou. Stojany jsou prodávány samostatně.