Tisk…
Megestrol acetate, powder
Dodavatel: MP Biomedicals
02190235.2 0219023501
ICNA02190235.2EA 0 CZK
ICNA02190235.2 ICNA0219023501
Megestrol acetate, powder
Megestrol acetate
Vzorec: C₂₄H₃₂O₄
MDL Number: MFCD00056470
CAS číslo: 595-33-5