Fenoprofen calcium salt hydrate, white powder
Dodavatel: MP Biomedicals
|
Varování
|
0215803810
0215803805
ICNA0215803810EA
5920
CZK
ICNA0215803810
ICNA0215803805
Fenoprofen calcium salt hydrate, white powder
Fenoprofen calcium salt hydrate
Soluble in methanol (7,5 mg/ml ).
Soluble in methanol (7,5 mg/ml ).
Vzorec:
C₃₀H₂₆O₆Ca·xH₂O |
MDL Number:
MFCD00242722 CAS číslo: 53746-45-5 |
Výsledky specifikačního testu
Moisture content | <10% |