Tisk…
5-Guanylylimidodiphosphate tetralithium salt, powder
Dodavatel: MP Biomedicals
0215120410 0215120425 0215120405
ICNA0215120410EA 34840 CZK
ICNA0215120410 ICNA0215120425 ICNA0215120405
5-Guanylylimidodiphosphate tetralithium salt, powder
5-Guanylylimidodiphosphate tetralithium salt
Vzorec: C₁₀H₁₃Li₄N₆O₁₃P₃
CAS číslo: 64564-03-0