Kyselina 4-hydroxybenzoová ≥99%, powder
Dodavatel: MP Biomedicals
0210257790
0210257791
0210257780
ICNA0210257790EA
5060
CZK
ICNA0210257790
ICNA0210257791
ICNA0210257780
Kyselina 4-hydroxybenzoová ≥99%, powder
Kyselina 4-hydroxybenzoová
Vzorec:
C₇H₆O₃ |
MDL Number:
MFCD00002547 CAS číslo: 99-96-7 |