Tisk…
Uhlík aktivní, powder USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
CA191-12KG CA191-2.5KG CA191-45KGBL CA191-500GM
SPCMCA191-12KGEA 134810 CZK
SPCMCA191-12KG SPCMCA191-2.5KG SPCMCA191-45KGBL SPCMCA191-500GM
Uhlík aktivní, powder USP
Uhlík aktivní
Form: Powder
Vzorec: C
MW: 12.01
Bod tání: 3550
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818