Tisk…
Síran vápenatý dihydrát NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
CA170-12KG CA170-2.5KG CA170-45KGBL
SPCMCA170-12KGEA 31260 CZK
SPCMCA170-12KG SPCMCA170-2.5KG SPCMCA170-45KGBL
Síran vápenatý dihydrát NF
Síran vápenatý dihydrát
Vzorec: CaSO₄·2H₂O
Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149625
CAS číslo: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98% Min.