Tisk…
Stearan vápenatý NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Stearic acid calcium salt
CA169-12KG CA169-2.5KG CA169-45KGBL
SPCMCA169-12KGEA 35240 CZK
SPCMCA169-12KG SPCMCA169-2.5KG SPCMCA169-45KGBL
Stearan vápenatý NF
Stearan vápenatý
BSE/TSE statement (available upon request)
Kosher certified
Vzorec: C₃₆H₇₀CaO₄
MW: 607.03
Bod tání: 147…149 °C
Hustota: 1.065 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036390
CAS číslo: 1592-23-0
EINECS: 216-472-8
Merck Index: 13,01708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&vid=c1765b9467ae214d145f3824443319aa43d8bd1e&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 9% Min.