Tisk…
Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát, powder USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
CA160-12KG CA160-2.5KG CA160-50KGBL CA160-500GM
SPCMCA160-12KGEA 39830 CZK
SPCMCA160-12KG SPCMCA160-2.5KG SPCMCA160-50KGBL SPCMCA160-500GM
Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát, powder USP
Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát
Form: Powder
Vzorec: HCaO₄P·2H₂O
Bod tání: 36 °C
Hustota: 2,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149621
CAS číslo: 7789-77-7
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01699
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98% Min.