Tisk…
Hydroxid vápenatý, powder BP, Ph. Eur., JP, USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Nebezpečí
Synonyms: Slaked lime, Calcium dihydroxide
CA150-12KG CA150-2.5KG CA150-45KGBL
SPCMCA150-12KGEA 28680 CZK
SPCMCA150-12KG SPCMCA150-2.5KG SPCMCA150-45KGBL
Hydroxid vápenatý, powder BP, Ph. Eur., JP, USP
Hydroxid vápenatý
Kosher certified
Vzorec: Ca(OH)₂
MW: 74.09
Bod tání: 550
Hustota: 2.24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010901
CAS číslo: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01675
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 95% Min.