Tisk…
D-glukonát vápenatý monohydrát ≥98.5% USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: D-Gluconic acid calcium salt monohydrate, Calcium gluconate monohydrate, Gluconic acid calcium salt monohydrate
CA146-12KG CA146-2.5KG CA146-50KGBL
SPCMCA146-12KGEA 39220 CZK
SPCMCA146-12KG SPCMCA146-2.5KG SPCMCA146-50KGBL
D-glukonát vápenatý monohydrát ≥98.5% USP
D-glukonát vápenatý monohydrát
Vzorec: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
MW: 448,39 g/mol
Bod tání: 178 °C
MDL Number: MFCD00150787
CAS číslo: 66905-23-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.5% Min.