Tisk…
Kyselina butanová
Dodavatel: Spectrum Chemical
Nebezpečí
B1195-2.5LTPV B1195-200LTBL B1195-20LTBL
SPCMB1195-2.5LTPVEA 0 CZK
SPCMB1195-2.5LTPV SPCMB1195-200LTBL SPCMB1195-20LTBL
Kyselina butanová
Kyselina butanová
Vzorec: C₄H₈O₂
Bod varu: 163,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –3 °C
Hustota: 0,958 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002814
CAS číslo: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01593
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98% Min.