Tisk…
Benzetoniumchlorid USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Nebezpečí
Synonyms: Hyamine
BE129-12KGBL BE129-2.5KG BE129-50KGBL BE129-125GMGL
SPCMBE129-12KGBLEA 0 CZK
SPCMBE129-12KGBL SPCMBE129-2.5KG SPCMBE129-50KGBL SPCMBE129-125GMGL
Benzetoniumchlorid USP
Benzetoniumchlorid
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448.09
Bod tání: 164…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011742
CAS číslo: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01074
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 97% Min.