Tisk…
Cysteaminium chloride
Dodavatel: Spectrum Chemical
C2722-50KGBL C2722-100GM
SPCMC2722-50KGBLEA 0 CZK
SPCMC2722-50KGBL SPCMC2722-100GM
Cysteaminium chloride
Cysteaminium chloride
Vzorec: C₂H₇NS·HCl
MDL Number: MFCD00012904
CAS číslo: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98% Min.