Tisk…
Hydrogenfosforečnan vápenatý, anhydrous, powder USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Calcium phosphate dibasic, Calcium hydrogen phosphate, Calcium perphosphate, ammonified, Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, Calcium phosphate, dibasic
C1890-12KG C1890-45KGBL
SPCMC1890-12KGEA 39220 CZK
SPCMC1890-12KG SPCMC1890-45KGBL
Hydrogenfosforečnan vápenatý, anhydrous, powder USP
Hydrogenfosforečnan vápenatý
Form: Powder
Vzorec: CaHPO₄
MW: 136.06
Bod tání: 370
Hustota: 2.89 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010909
CAS číslo: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01697
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98% Min.