Tisk…
Cellulose, microcrystalline NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
C1679-12KGBL C1679-2.5KG C1679-50KGBL
SPCMC1679-12KGBLEA 43820 CZK
SPCMC1679-12KGBL SPCMC1679-2.5KG SPCMC1679-50KGBL
Cellulose, microcrystalline NF
Cellulose
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Bod tání: 260…270 °C
Hustota: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081512
CAS číslo: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977