Tisk…
Kyanokobalamin FCC
Dodavatel: Spectrum Chemical
C1454-1KGBL C1454-500MG C1454-5GM
SPCMC1454-1KGBLEA 0 CZK
SPCMC1454-1KGBL SPCMC1454-500MG SPCMC1454-5GM
Kyanokobalamin FCC
Kyanokobalamin
Vzorec: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Bod tání: 320 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151092
CAS číslo: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 96% Min.