Tisk…
Chlorid chromitý hexahydrát ≥98% USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování
C1344-12KGBL C1344-2.5KG C1344-50KGBL C1344-125GM C1344-500GM
SPCMC1344-12KGBLEA 0 CZK
SPCMC1344-12KGBL SPCMC1344-2.5KG SPCMC1344-50KGBL SPCMC1344-125GM SPCMC1344-500GM
Chlorid chromitý hexahydrát ≥98% USP
Chlorid chromitý hexahydrát
Chromic Chloride, Hexahydrate, USP is intended for use as an additive to intravenous solutions for total parenteral nutrition. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Vzorec: CrCl₃·6H₂O
Bod tání: 85 °C
Hustota: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149660
CAS číslo: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02242
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98% Min.
INSOLUBLE MATTER max. 0.01%
IRON (Fe) max. 0.01%
SULFATES (SO4) max. 0.01%