Tisk…
VWR®, Pulverpakker til bestemmelse af ammoniak, reagenser til fotometre
Dodavatel: VWR Chemicals
85615.610EA 3270 CZK
85615.610 85616.610 85617.620
VWR®, Pulverpakker til bestemmelse af ammoniak, reagenser til fotometre
Kity pro environmentální testy
Činidla VWR® Powder Pack jsou navržena pro použití na laboratorních a přenosných fotometrech se schopností 16 mm buněk. Nejsou nutná žádná kalibrační data. Polštáře, jednotlivě zabalené v balení z hliníkové fólie, nejsou ovlivněny okolními podmínkami a obsahují předem odměřená prášková činidla pro přesnost, pohodlí a skvělou rozpustnost.
  • Přesný
  • Rychlé a pohodlné díky snadnějšímu rozpouštění než tablety a dlouhé trvanlivosti
  • Není nutná žádná kalibrace
  • Zkosená hrana zabrání zaseknutí činidla v rozích
RS = souprava práškových činidel v sáčku