VWR®, Powder packs for determination of sulphate, reagents for photometers
Dodavatel: VWR Chemicals
85628.620EA
1230
CZK
85628.620
85628.680
85629.620
VWR®, Powder packs for determination of sulphate, reagents for photometers
Kity pro environmentální testy
Činidla VWR® Powder Pack jsou navržena pro použití na laboratorních a přenosných fotometrech se schopností 16 mm buněk. Nejsou nutná žádná kalibrační data. Polštáře, jednotlivě zabalené v balení z hliníkové fólie, nejsou ovlivněny okolními podmínkami a obsahují předem odměřená prášková činidla pro přesnost, pohodlí a skvělou rozpustnost.
- Přesný
- Rychlé a pohodlné díky snadnějšímu rozpouštění než tablety a dlouhé trvanlivosti
- Není nutná žádná kalibrace
- Zkosená hrana zabrání zaseknutí činidla v rozích