Tisk…

D(+)-Xylóza USP

Dodavatel: Spectrum Chemical

XY110-25KGBL XY110-50KGBL XY110-500GM
SPCMXY110-25KGBLEA 238980 CZK
SPCMXY110-25KGBL SPCMXY110-50KGBL SPCMXY110-500GM
D(+)-Xylóza USP
D(+)-Xylóza
Vzorec: C₅H₁₀O₅
Bod varu: 331 °C (1013 hPa)
Bod tání: 154 °C
Hustota: 1,525 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151475
CAS číslo: 58-86-6
EINECS: 200-400-7
Merck Index: 13,10142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&vid=447bd80bb2f3ca1cb52dc711d0957e9ab6e2f84d&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay 98% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR