Tisk…
Calcium citrate tetrahydrate, powder USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: tri-Calcium dicitrate tetrahydrate, Calcium citrate tribasic tetrahydrate
C1102-125LBBL C1102-12KG C1102-2.5KG
SPCMC1102-125LBBLEA 101110 CZK
SPCMC1102-125LBBL SPCMC1102-12KG SPCMC1102-2.5KG
Calcium citrate tetrahydrate, powder USP
Calcium citrate tetrahydrate
Form: Powder
Vzorec: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
MDL Number: MFCD00150786
CAS číslo: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 97.5% Min.