Tisk…
Octan vápenatý USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Calcium acetate, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, Calcium di(acetate), Acetic acid calcium salt
C1067-12KG C1067-100GM
SPCMC1067-12KGEA 62510 CZK
SPCMC1067-12KG SPCMC1067-100GM
Octan vápenatý USP
Octan vápenatý
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: (H₃CCOO)₂Ca
MW: 158.17
Hustota: 1.509 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150019
CAS číslo: 62-54-4
EINECS: 200-540-9
Merck Index: 12,01683
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99% Min.