Benzylbenzoát USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
|
Varování
|
Synonyms:
Benzoic acid benzyl ester
BE159-200LTBL
BE159-20LT
BE159-500ML
SPCMBE159-200LTBLEA
0
CZK
SPCMBE159-200LTBL
SPCMBE159-20LT
SPCMBE159-500ML
Benzylbenzoát USP
Benzylbenzoát
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₂ Bod varu: 323 °C (1013 hPa) Bod tání: 17…20 °C Hustota: 1,118 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003075 CAS číslo: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,01129 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99% Min. |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...