Vitamin A palmitate USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
|
Varování
|
Synonyms:
Retinyl palmitate, Retinol palmitate, all-trans-Retinyl palmitate
V1159-1LT
V1159-5KGBL
SPCMV1159-1LTEA
91300
CZK
SPCMV1159-1LT
SPCMV1159-5KGBL
Vitamin A palmitate USP
Vitamin A palmitate
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec:
C₃₆H₆₀O₂ MW: 524.87 |
MDL Number:
MFCD00019414 CAS číslo: 79-81-2 EINECS: 201-228-5 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 95% Min. |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...