Tisk…
L(+)-Valin USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
V1005-1KG V1005-100GM V1005-20KGBL
SPCMV1005-1KGEA 26020 CZK
SPCMV1005-1KG SPCMV1005-100GM SPCMV1005-20KGBL
L(+)-Valin USP
L(+)-Valin
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15
Bod varu: 217
Bod tání: 86
Hustota: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064220
CAS číslo: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.5% Min.