Tisk…
Undec-10-enoic acid USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování
Synonyms: Undecylenic-10 acid, Undecenoic acid, 10-Undecenoic acid, Undecylenic acid, Undecenylic acid
UN105-20LT UN105-4LT
SPCMUN105-20LTEA 0 CZK
SPCMUN105-20LT SPCMUN105-4LT
Undec-10-enoic acid USP
Undec-10-enoic acid
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184.28
Bod varu: 300
Bod tání: 24
Hustota: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 146
MDL Number: MFCD00004442
CAS číslo: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 12,09983
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 97% Min.