Tisk…
Triethanolamin NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
TR143-200LTBL TR143-20LT TR143-4LTGL
SPCMTR143-200LTBLEA 225500 CZK
SPCMTR143-200LTBL SPCMTR143-20LT SPCMTR143-4LTGL
Triethanolamin NF
Triethanolamin
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₆H₁₅NO₃
MW: 149.19
Bod varu: 335.4
Bod tání: 21.6
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 179 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002855
CAS číslo: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99% Min.