Tisk…
Tiaminhydrochlorid USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
TH116-1KG TH116-25KGBL TH116-25GM TH116-500GM
SPCMTH116-1KGEA 28440 CZK
SPCMTH116-1KG SPCMTH116-25KGBL SPCMTH116-25GM SPCMTH116-500GM
Tiaminhydrochlorid USP
Tiaminhydrochlorid
Vzorec: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Bod tání: 252 °C
Hustota: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012780
CAS číslo: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98% Min.