Tisk…
Tanin USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
T1013-12KG T1013-2.5KG T1013-125GM
SPCMT1013-12KGEA 92840 CZK
SPCMT1013-12KG SPCMT1013-2.5KG SPCMT1013-125GM
Tanin USP
Tanin
Vzorec: C₇₆H₅₂O₄₆
Bod tání: 218…219 °C
Hustota: >1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 199 °C
MDL Number: MFCD00066397
CAS číslo: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221