Tisk…
Kyselina benzoová, crystals BP, Ph. Eur., JP, USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování
BE140-12KG BE140-2.5KG BE140-25KGBL
SPCMBE140-12KGEA 46880 CZK
SPCMBE140-12KG SPCMBE140-2.5KG SPCMBE140-25KGBL
Kyselina benzoová, crystals BP, Ph. Eur., JP, USP
Kyselina benzoová
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₇H₆O₂
MW: 122.12
Bod varu: 249
Bod tání: 121…123 °C
Hustota: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 121 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002398
CAS číslo: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.5% Min.