Tisk…
Síran barnatý USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
BA125-12KG BA125-2.5KG BA125-25KGBL
SPCMBA125-12KGEA 30640 CZK
SPCMBA125-12KG SPCMBA125-2.5KG SPCMBA125-25KGBL
Síran barnatý USP
Síran barnatý
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: BaSO₄
MW: 233.39
Bod varu: 1600
Bod tání: 1345
Hustota: 4.5 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003455
CAS číslo: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 97.5% Min.