Tisk…

(±)-1,3-Butandiol

Dodavatel: Spectrum Chemical

Synonyms: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane

B2147-200LTBL B2147-20LT
SPCMB2147-200LTBLEA 147060 CZK
SPCMB2147-200LTBL SPCMB2147-20LT
(±)-1,3-Butandiol
(±)-1,3-Butandiol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12
Bod varu: 206…208 °C (1013 hPa)
Bod tání: < –50 °C
Hustota: 1.004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 116
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004554
CAS číslo: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay 99% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR