Bismuth(III) citrate, powder USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
|
Varování
|
Synonyms:
Bismuth citrate
B1973-12KGBL
B1973-25KGBL
SPCMB1973-12KGBLEA
0
CZK
SPCMB1973-12KGBL
SPCMB1973-25KGBL
Bismuth(III) citrate, powder USP
Bismuth(III) citrate
Form: Powder
Vzorec:
C₆H₅BiO₇ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00050817 CAS číslo: 813-93-4 EINECS: 212-390-1 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 49% Min. |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...