Tisk…
1-Octadecanol NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
ST115-12KG ST115-2.5KG ST115-45KGBL
SPCMST115-12KGEA 53620 CZK
SPCMST115-12KG SPCMST115-2.5KG SPCMST115-45KGBL
1-Octadecanol NF
1-Octadecanol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
MW: 270,5 g/mol
Bod varu: 336 °C (1013 hPa)
Bod tání: 56…57 °C
Hustota: 0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002823
CAS číslo: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 12,08960
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 90% Min.