Tisk…
Kyselina stearová, powder NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
ST110-12KG ST110-2.5KG ST110-45KGBL
SPCMST110-12KGEA 38000 CZK
SPCMST110-12KG SPCMST110-2.5KG SPCMST110-45KGBL
Kyselina stearová, powder NF
Kyselina stearová
Form: Powder
Vzorec: C₁₈H₃₆O₂
Bod varu: 361 °C (1013 hPa)
Bod tání: 67 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002752
CAS číslo: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 40% Min.