Tisk…
Sorbitan monooleate NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Span 80
SPA83-200LTBL SPA83-20LT SPA83-4LTGL
SPCMSPA83-200LTBLEA 219060 CZK
SPCMSPA83-200LTBL SPCMSPA83-20LT SPCMSPA83-4LTGL
Sorbitan monooleate NF
Sorbitan monooleate
Vzorec: C₂₄H₄₄O₆
MW: 428.61
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00080948
CAS číslo: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 72% Min.