Tisk…
Kyselina sorbová, powder NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování
Synonyms: (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, 2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-Hexa-2,4-dienoic acid
SO215-12KG SO215-2.5KG SO215-100GM
SPCMSO215-12KGEA 50560 CZK
SPCMSO215-12KG SPCMSO215-2.5KG SPCMSO215-100GM
Kyselina sorbová, powder NF
Kyselina sorbová
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Bod tání: 132…135 °C
Hustota: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002703
CAS číslo: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 13,08793
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99% Min.