Tisk…
Salicylát sodný, crystals USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování
Synonyms: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
SO205-12KG SO205-2.5KG SO205-50KGBL
SPCMSO205-12KGEA 51170 CZK
SPCMSO205-12KG SPCMSO205-2.5KG SPCMSO205-50KGBL
Salicylát sodný, crystals USP
Salicylát sodný
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: HOC₆H₄COONa
MW: 160.1
Bod tání: 200
Hustota: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002440
CAS číslo: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.5% Min.